Gants pour salles propres, nitrile, BioClean Synergy™
Fournisseur: Nitritex
BSAN-XS BSAN-XXL BSAN-XL BSAN-S BSAN-M BSAN-L
112-3884EA 406 EUR InStock
112-3884 112-3885 112-3883 112-3882 112-3881 112-3880
Gants pour salles propres, nitrile, BioClean Synergy™
Gants
Ces gants ambidextres en nitrile avec manchettes renforcées offrent une bonne résistance à une vaste gamme de produits chimiques. Ils offrent également une excellente sensibilité et un confort supérieur.
  • Non stériles, non poudrés, finition texturée pour une meilleure préhension
  • Sans protéines de latex naturel, hypoallergéniques
  • Sans accélérateur
  • Mmanchettes renforcées pour une certaine stabilité sur le bras
  • Adaptés au double-gantage
Utilisables en salles propres de classe 10, ISO 4 ou M2.5.
EN 455, EN 374; Cat. III; AQL 1,5
Certifications: Manufactured in a facility holding ISO 9001:2015 and (EU)2016/425 Module D certifications.
Conforms to Category 3 - Complex Design Personal Protective Equipment PPE Regulation (EU)2016/425.
Processed in an NEBB certified ISO Class 4 environment.
Complies with the requirements of European Glove Standards EN 420:2003 +A1:2009, EN 374-1:2016 Type B, EN 374-5:2016 and EN 421:2010.
Physical properties comply with European Medical Glove Standard EN 455-2:2015.
Suitable for contact with dry, alcoholic and acidic foodstuffs. Regulation (EC)1935/2004 and (EC) 2023/2006.
Conditionnement: 100 gants par sachet intérieur en PE scellé ; un sachet intérieur en PE scellé par sachet extérieur en PE scellé ; 10 sachets extérieurs en PE par carton scellé ; un carton scellé par carton (1000 pièces).
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité