L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Pressure-relief valves, miniature, BOLA
Fournisseur: Bohlender
F738-08 F738-16
BOHLF738-08EA 469 EUR InStock
BOHLF738-08 BOHLF738-16
Pressure-relief valves, miniature, BOLA
Vannes Soupapes de décompression
Body made of PTFE with two connections with female thread UNF 1/4" 28 G. Valve made of PPS with set screw and lock nut for adjusting and fixing pressure between 0,1 and 5 bar.
  • Low dead volume
  • Flow direction is marked by an arrow
  • Two holes for panel mounting
  • For preventing pressure drop during filling
  • Universal chemical resistance, the flowing product is only exposed to PTFE
Total height: 50 mm
Outer diameter: 32 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Miniature pressure relief valve, for tubing ID×OD 0,8×1,6 mm 1 BOHLF738-08
Miniature pressure relief valve, for tubing ID×OD 1,6×3,2 mm 1 BOHLF738-16
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité