Plateforme micro-fluide, SilFlow™
Fournisseur: SGE a Trajan company
123722 123725 123730 123731 123732 123733 123734 123735 1237031 123704 123705 123706 123707 123709 123717 123720 123721 123723 123724 123750 123751 123752 123753 123755 123708 123713 123715 123742 123743 123744
548-1780EA 715 EUR InStock
548-1780 548-1783 548-1785 548-1786 548-1787 548-1788 548-1789 548-1790 548-1769 548-1770 548-1771 548-1772 548-1773 548-1774 548-1777 548-1778 548-1779 548-1781 548-1782 SGEA123750 SGEA123751 SGEA123752 SGEA123753 SGEA123755 548-1799 548-1800 548-1801 548-1802 SGEA123743 SGEA123744
Plateforme micro-fluide, SilFlow™
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
Options du dispositif à microcanaux (MCD, microchannel device) SilFlow™ pour diviseurs GC 3 ports, diviseurs GC 4 ports et MCD pour commutateur de Deans, parfait pour les analyses multidimensionnelles. SilFlow™ peut être incorporé dans le système sans affecter la chromatographie.
  • Les canaux en acier inoxydable chimiquement désactivés permettent d'éviter les sites actifs qui apparaissent avec les raccordements classiques
  • Les ferrules classiques en graphite ou en Vespel® ne peuvent pas être utilisées avec le SilFlow™ MCD, la stabilité dimensionnelle étant inadéquate, par ailleurs, il existe un risque de contamination des canaux
  • Les ferrules métalliques SilTite™ FingerTite offrent un raccordement fiable sans volume mort ce qui permet une forme des pics optimisée
  • Peuvent être utilisées à des pressions supérieures à 25 000 psi
  • SilFlow™ suit la température du four jusqu'à 20 °C/min. La conception de SilFlow™ réduit les zones froides et la condensation sur les échantillons
Informations de commande: les kits SilFlow™ contiennent : un dispositif à microcanaux (MCD, microchannel device) SilFlow™, un outil SilTite™ FingerTite, un support de fixation, des ferrules de la bonne taille, des écrous et des ferrules non ouvertes pour l'installation. Les tubes de 1,1 mm de diamètre externe ne sont pas livrés avec les kits de diviseurs et doivent être commandés séparément, le cas échéant.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité