Jars, wide mouth, with screw cap, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F109150000 F109160000 F109130000 F109140000 F109170000
BELAF109150000EA 127 EUR InStock
BELAF109150000 BELAF109160000 BELAF109130000 BELAF109140000 BELAF109170000
Jars, wide mouth, with screw cap, SP Bel-Art
Pots Pots à usage général
PP
  • High shock resistance
  • Screw caps with unique grip lugs
  • With G-threaded neck and removable leakproof silicone rubber ring seal
These mason jars are are ideal for industrial waste sampling, laboratory uses and long term storage.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité