Distributeurs de gaz et frittés pour éponges à récurer pour flacons et colonnes
Fournisseur: Bohlender
N1501-16 N1503-32 N1503-40 N1503-36 N1503-28
BOHLN1501-16EA 88.7 EUR InStock
BOHLN1501-16 BOHLN1503-32 BOHLN1503-40 BOHLN1503-36 BOHLN1503-28
Distributeurs de gaz et frittés pour éponges à récurer pour flacons et colonnes
Filtres Filtres de précolonnes
These PTFE gas distributors and frits are suitable for steady sparkling of the flowing gas.
  • Suitable for scrubber bottles and columns with M 8x1 thread and for gas inlet tubes
  • Good chemical resistance
Temperature resistant from –200 to +250 °C
Certifications: FDA conform.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité