Cell spreaders, Delta™
Fournisseur: Heathrow Scientific
Delta™
HEATHS8151EA 164 EUR InStock
HEATHS8151
Cell spreaders, Delta™
Étaleurs Étaleurs de cellules
Triangular shaped spreading bar has an edgeless design which prevents tearing of the agar and head shape that distributes pressure evenly for smooth spreading. Handle flexes slightly under pressure and is rippled for easy manipulation. Dimensions 172×37×4 mm.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité