VWR® Traceable®, Full Scale Plus, Thermomètres numériques
Fournisseur: VWR Collection
620-2089EA 125 EUR InStock
620-2089 620-2058 620-2064 620-1664
VWR® Traceable®, Full Scale Plus, Thermomètres numériques
Thermomètres Thermomètres numériques
Ces thermomètres, avec écran LCD et une partie arrière magnétique, permettent un positionnement sur des surfaces métalliques (incubateurs, congélateurs, bains-marie). Ils comportent également un chevalet déployable pour une utilisation sur une paillasse de laboratoire, et un ressort de fixation pour l'accrocher sur tout rebord.
  • Sonde pointue
  • Fonction disponible sur les modèles 620-1664 et 620-2089: mise à jour des mesures toutes les secondes
  • Modèle 620-2089: alarme de température haute/basse, valeurs minimales/maximales mémorisées et fonction de maintien 'HOLD'
Sonde en acier inoxydable (Ø: 3,5 mm) et câble de 3 mètres.
Certifications: Conformité ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 et 9001.
Information de livraison: Fournis avec certificat de calibration Traceable® et batterie de 1,5 volt pour 12 à 18 mois d'utilisation en continu.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO 17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité