VWR® Traceable®, Thermomètres extrêmement précis à triple affichage
Fournisseur: VWR Collection
620-1824EA 211 EUR InStock
620-1824 620-1884 620-1886 620-1885
VWR® Traceable®, Thermomètres extrêmement précis à triple affichage
Thermomètres Thermomètres numériques
Ces thermomètres numériques aux normes internationales offrent des résultats exacts, nécessaires pour les exigences critiques, les contrôles qualité et les mesures de routine. La sonde en acier inoxydable indique la moindre variation de température dans les liquides, l'air, le gaz et les semi-solides. L'heure et le jour exacts sont indiqués lorsque les températures passent au-dessus ou en deçà des points définis.
  • Affichage sur trois lignes: Températures maximales/minimales et actuelles
  • Affichage de l'heure et de la date exactes quand les limites sont atteintes
  • Alarme programmable avec deux alertes visuelles (LED) et deux alertes sonores, qui indiquent le moment où la température est supérieure ou inférieure à des points de consigne haut et bas
Sonde en acier inoxydable (L×Ø: 15×3,2 mm) avec câble de 1,5 mètre.
Haute précision de 0,05 °C sur un maximum de trois points de test (à ±2,0 °C près): 0,00; 25,00; 37,00 °C (sinon ±0,3 °C).
Certifications: Le certificat indique la traçabilité aux normes fournies par le NIST. Conforme aux normes ISO/IEC, ANSI/NCSL Z540-1 et 9001.
Information de livraison: Fournis avec certificat de traçabilité, deux piles AA, un support, des bandes VELCRO® et magnétiques et une fixation murale.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO 17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité