Acide acétique 10%, très pur
Fournisseur: Bernd Kraft
Attention
20152.4000 20152.5000 20152.6000
KRAF20152.4000EA 60.1 EUR InStock
KRAF20152.4000 KRAF20152.5000 KRAF20152.6000
Acide acétique 10%, très pur
Acide acétique
Formule: H₃CCOOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036152
Numéro CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
ONU: 2790
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=857749088d189a3a5b82cd46ad4fc0329d1ffbf9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité