Baryum chlorure 20% en solution aqueuse pour analyses
Fournisseur: Bernd Kraft
Attention
20086.2000 20086.3000 20086.5300
KRAF20086.2000EA 0 EUR InStock
KRAF20086.2000 KRAF20086.3000 KRAF20086.5300
Baryum chlorure 20% en solution aqueuse pour analyses
Baryum chlorure
Formule: BaCl₂
MW: 208,24 g/mol
Point d'ébullition: ∼100 °C (1013 hPa)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003445
Numéro CAS: 10361-37-2
EINECS: 233-788-1
ONU: 3287
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité