Acide acétique 12% pour analyses
Fournisseur: Bernd Kraft
Attention
Synonyms: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
15701.3000 15701.5020
KRAF15701.3000EA 0 EUR InStock
KRAF15701.3000 KRAF15701.5020
Acide acétique 12% pour analyses
Acide acétique
Formule: H₃CCOOH
MW: 60,05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036152
Numéro CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
ONU: 2790
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité