Éthanol (non taxé) dans l'eau ≥70% (v/v) Ph. Helv., Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
02877-2.5L 02877-25L 02877-1L
02877-2.5LEA 111 EUR InStock
02877-2.5L 02877-25L 02877-1L
Éthanol (non taxé) dans l'eau ≥70% (v/v) Ph. Helv., Riedel-de Haën™
Éthanol
Attention: Untaxed for license holders only
Formule: C₂H₅OH
Point d'ébullition: 77 °C
Densité: 0.886 g/cm3
Point d'éclair: 22 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
ONU: 1170
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance of the substance complying
Identity (IR) complying
Assay 69.2 - 71.5 Vol.%
Density (D 20/20) 0.883 - 0.889
Non-volatile matter Max. 25 mg/l
Acidity or alkalinity complying
Acetaldehyde & Acetale (GC) Max. 8 Vol.ppm
Benzene (GC) Max. 2 Vol.ppm
Methanol (GC) Max. 150 Vol.ppm
Impurities (GC) total Max. 250 Vol.ppm
Volatile impurities (GC) complying
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité