Potassium hydroxyde 45% en solution aqueuse pour analyses
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
20113.3000 20113.4000 20113.6020
KRAF20113.3000EA 40.1 EUR InStock
KRAF20113.3000 KRAF20113.4000 KRAF20113.6020
Potassium hydroxyde 45% en solution aqueuse pour analyses
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 1814
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité