Potassium hydroxyde 6 mol/l (6 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
20156.3000 20156.5020 20156.6020
KRAF20156.3000EA 145 EUR InStock
KRAF20156.3000 KRAF20156.5020 KRAF20156.6020
Potassium hydroxyde 6 mol/l (6 N) en solution aqueuse
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 1814
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité