Magnésium chlorure 510 g/l en solution aqueuse
Fournisseur: Hach
HACH1476253EA 95.3 EUR InStock
HACH1476253
Magnésium chlorure 510 g/l en solution aqueuse
Magnésium chlorure
Formule: MgCl₂
MW: 95,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011106
Numéro CAS: 7786-30-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité