Bore solution standard, 1,000 mg/l B dans l'eau (de B(OH₃)) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Fournisseur: Thermo Scientific
39147.AD 39147.AE 39147.AP
39147.ADEA 60.8 EUR InStock
39147.AD 39147.AE 39147.AP
Bore solution standard, 1,000 mg/l B dans l'eau (de B(OH₃)) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de bore
Molecular Formula: H₃BO₃ in H₂O
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00134034
Certifications: Traçabilité NIST
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité