Acide nitrique 0.01 mol/l (0.01 N)
Fournisseur: Bernd Kraft
20169.2000 20169.3000 20169.4000 20169.5020
KRAF20169.2000EA 0 EUR InStock
KRAF20169.2000 KRAF20169.3000 KRAF20169.4000 KRAF20169.5020
Acide nitrique 0.01 mol/l (0.01 N)
Acide nitrique
Formule: HNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011349
Numéro CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
ONU: 2031
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité