Acide nitrique 2%, très pur
Fournisseur: Bernd Kraft
17895.3100 17895.4100 17895.5120
KRAF17895.3100EA 60.1 EUR InStock
KRAF17895.3100 KRAF17895.4100 KRAF17895.5120
Acide nitrique 2%, très pur
Acide nitrique
Formule: HNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011349
Numéro CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
ONU: 2031
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité