Acide nitrique 40% pour analyses
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
20134.3100 20134.4100 20134.5120
KRAF20134.3100EA 68.7 EUR InStock
KRAF20134.3100 KRAF20134.4100 KRAF20134.5120
Acide nitrique 40% pour analyses
Acide nitrique
Formule: HNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011349
Numéro CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
ONU: 2031
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité