Acide nitrique 5% pour analyses
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
18652.3100 18652.4100 18652.5120
KRAF18652.3100EA 62.5 EUR InStock
KRAF18652.3100 KRAF18652.4100 KRAF18652.5120
Acide nitrique 5% pour analyses
Acide nitrique
Formule: HNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011349
Numéro CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
ONU: 2031
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité