Ammoniaque 0.5 N
Fournisseur: Bernd Kraft
Synonyms: Ammonia aqueous, Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide, Ammonia water
03277.3000 03277.4000 03277.5020
KRAF03277.3000EA 140 EUR InStock
KRAF03277.3000 KRAF03277.4000 KRAF03277.5020
Ammoniaque 0.5 N
Ammoniaque
Formule: NH₃
MW: 35,05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066650
Numéro CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité