Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium fluorure 50% en solution aqueuse, très pur

Fournisseur: Bernd Kraft
Danger

16999.3000 16999.4000 16999.5020
KRAF16999.3000EA 96.4 EUR InStock
KRAF16999.3000 KRAF16999.4000 KRAF16999.5020
Potassium fluorure 50% en solution aqueuse, très pur
Potassium fluorure


Formule: KF
Numéro MDL: MFCD00011398
Numéro CAS: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
ONU: 3422
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité