Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide orthophosphorique 30% pour analyses

Fournisseur: Bernd Kraft
Danger

20131.2000 20131.3000 20131.4000 20131.5020 20131.6020
KRAF20131.2000EA 0 EUR InStock
KRAF20131.2000 KRAF20131.3000 KRAF20131.4000 KRAF20131.5020 KRAF20131.6020
Acide orthophosphorique 30% pour analyses
Acide orthophosphorique


Formule: H₃PO₄
Densité: 1.5…1.8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011340
Numéro CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
ONU: 1805
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité