L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Sodium hydroxyde 0.02 mol/l (0.02 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur.
Fournisseur: Bernd Kraft
Synonyms: Caustic soda
25073.3000 25073.4000 25073.5400
KRAF25073.3000EA 67 EUR InStock
KRAF25073.3000 KRAF25073.4000 KRAF25073.5400
Sodium hydroxyde 0.02 mol/l (0.02 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur.
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: 1390
Point de fusion: 323
Densité: 1 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité