Sodium hydroxyde 0.5 mol/l (0.5 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur.
Fournisseur: Bernd Kraft
Attention
25072.3000 25072.4000 25072.5400 25072.6400
KRAF25072.3000EA 27.2 EUR InStock
KRAF25072.3000 KRAF25072.4000 KRAF25072.5400 KRAF25072.6400
Sodium hydroxyde 0.5 mol/l (0.5 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur.
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Point d'ébullition: ∼105 °C (1013 hPa)
Densité: 1.02 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité