Sodium hydroxyde 4 mol/l (4 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur.
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
25069.3000 25069.4000 25069.5400
KRAF25069.3000EA 212 EUR InStock
KRAF25069.3000 KRAF25069.4000 KRAF25069.5400
Sodium hydroxyde 4 mol/l (4 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur.
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Point d'ébullition: 109 °C (1013 hPa)
Densité: ≤1.11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité