Nitrate de zinc (II) hexahydraté ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A16282.22 A16282.36
A16282.22EA 38.1 EUR InStock
A16282.22 A16282.36
Nitrate de zinc (II) hexahydraté ≥98%
Nitrate de zinc (II) hexahydraté
Formule: ZnN₂O₆·6H₂O
Point d'ébullition: ∼105 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 36 °C
Densité: 2.06 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149889
Numéro CAS: 10196-18-6
EINECS: 231-943-8
ONU: 1514
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,10273
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité