3-Chlorophénol
Fournisseur: ACCUSTANDARD
ACCUA014EA 36.8 EUR InStock
ACCUA014
3-Chlorophénol
3-Chlorophénol
Formule: C₆H₅ClO
MW: 128,56 g/mol
Point d'ébullition: ∼214 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 31…34 °C
Densité: 1,245 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 97 °C
Numéro MDL: MFCD00002256
Numéro CAS: 108-43-0
ONU: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02173
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité