Benzo[b]thiophène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB0093-25GEA 59.4 EUR InStock
TCIAB0093-25G TCIAB0093-5G
Benzo[b]thiophène ≥97.0% (par GC)
Benzo[b]thiophène
Formule: C₈H₆S
MW: 134,2 g/mol
Point d'ébullition: 221°C
Numéro MDL: MFCD00005864
Numéro CAS: 95-15-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,09303
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/22/53/28932253.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow to Light orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité