3-Amino-2-chloro-4-méthylpyridine
Synonyms: 3-Amino-2-chloro-4-methylpyridine, 3-Amino-2-chloro-4-picoline, 2-Chloro-4-methylpyridin-3-amine
021733-5G 021733-25G
FLUO021733-5GEA 0 EUR InStock
FLUO021733-5G FLUO021733-25G
3-Amino-2-chloro-4-méthylpyridine
3-Amino-2-chloro-4-méthylpyridine
Formule: C₆H₇ClN₂
MW: 142,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD00673152
Numéro CAS: 133627-45-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité