Calcium chlorure 2,75% (p/v) en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
35652.AP 35652.K2
35652.APEA 37.3 EUR InStock
35652.AP 35652.K2
Calcium chlorure 2,75% (p/v) en solution aqueuse
Calcium chlorure
Molecular Formula: CaCl2 Formula Weight: 110.99 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00010903
Formule: CaCl₂
MW: 110,98 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010903
Numéro CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité