Chloroglyoxylate d'éthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A14653.22 A14653.14 A14653.36 A14653.0B
A14653.22EA 93.1 EUR InStock
A14653.22 A14653.14 A14653.36 A14653.0B
Chloroglyoxylate d'éthyle ≥98%
Chloroglyoxylate d'éthyle
Purity: 98% CAS No.: 4755-77-5 Molecular Formula: C4ClH5O3 Formula Weight: 136.53 Flash Point: 41°(105°F) Refractive Index: 1.4160 Boiling Point: 134-135° Beilstein Reference: 506725 UN No.: 2920 MDL No.: MFCD00000706
Formule: C₄H₅ClO₃
Point d'ébullition: 134…135 °C
Densité: 1.226
Point d'éclair: 41 °C (105 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000706
Numéro CAS: 4755-77-5
EINECS: 225-285-0
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité