Chloroglyoxylate de méthyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Methyl 2-chloro-2-oxoacetate, Methyl chloroglyoxylate
L13258.06 L13258.14 L13258.22
L13258.06EA 38.5 EUR InStock
L13258.06 L13258.14 L13258.22
Chloroglyoxylate de méthyle ≥97%
Chloroglyoxylate de méthyle
Purity: 97% CAS No.: 5781-53-3 Molecular Formula: C3H3ClO3 Formula Weight: 122.51 Flash Point: 46°(114°F) Refractive Index: 1.4190 Odour: Acrid Boiling Point: 115-118° Beilstein Reference: 1071541 UN No.: 2920 MDL No.: MFCD00000705
Formule: C₃H₃ClO₃
MW: 122,51 g/mol
Point d'ébullition: 115…118 °C
Densité: 1.332
Point d'éclair: 46 °C (114 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000705
Numéro CAS: 5781-53-3
EINECS: 227-307-4
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité