Chloroglyoxylate de méthyle
Fournisseur: Molekula
MOLEM11177203EA 0 EUR InStock
MOLEM11177203
Chloroglyoxylate de méthyle
Chloroglyoxylate de méthyle
Formule: C₃H₃ClO₃
MW: 122,51 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000705
Numéro CAS: 5781-53-3
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité