Pyridoxal chlorhydrate 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
352710050 352710010 352710250 352711000 352715000
ACRO352710050EA 76.5 EUR InStock
ACRO352710050 ACRO352710010 ACRO352710250 ACRO352711000 ACRO352715000
Pyridoxal chlorhydrate 99%
Pyridoxal chlorhydrate
Formule: C₈H₁₀ClNO₃
Point de fusion: 171…175 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012809
Numéro CAS: 65-22-5
EINECS: 200-602-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 171 to 175 °C (Dec)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité