Pyridoxal chlorhydrate, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
545060-25EA 451 EUR InStock
545060-25
Pyridoxal chlorhydrate, Millipore®
Pyridoxal chlorhydrate
Formule: C₈H₁₀ClNO₃
MW: 203,62 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012809
Numéro CAS: 65-22-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité