Chlorohydroquinone 90% tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Chlorobenzene-1,4-diol, 2-Chlorohydroquinone
208220050 208221000
ACRO208220050EA 20.7 EUR InStock
ACRO208220050 ACRO208221000
Chlorohydroquinone 90% tech.
Chlorohydroquinone
Formule: C₆H₅ClO₂
MW: 144,56 g/mol
Point de fusion: 101…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002341
Numéro CAS: 615-67-8
EINECS: 210-442-8
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité