di-Lithium oxalate ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Dilithium oxalate, Lithium oxalate, Lithiumoxalate
13426.18 13426.30 13426.A1
13426.18EA 49.3 EUR InStock
13426.18 13426.30 13426.A1
di-Lithium oxalate ≥99%
di-Lithium oxalate
Purity: 99+% CAS No.: 553-91-3 Molecular Formula: Li2C2O4 Formula Weight: 101.96 Physical Form: Powder Density: 2.12 Melting Point: dec. Solubility: Soluble in water Merck Reference: 14,5537 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00040596
Formule: C₂Li₂O₄
MW: 101,9 g/mol
Point de fusion: Dec.
Densité: 2.12
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040596
Numéro CAS: 553-91-3
EINECS: 209-054-1
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,5537
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité