2,3-Diméthylhydroquinone 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO305111000EA 1270 EUR InStock
ACRO305111000 ACRO305110050 ACRO305110250
2,3-Diméthylhydroquinone 97%
2,3-Diméthylhydroquinone
Formule: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Point de fusion: 223…225 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009997
Numéro CAS: 608-43-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light brown to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité