2-Chloro-4-méthylpyrimidine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H31903.03 H31903.09
H31903.03EA 20.9 EUR InStock
H31903.03 H31903.09
2-Chloro-4-méthylpyrimidine 99%
2-Chloro-4-méthylpyrimidine
Purity: 99% CAS No.: 13036-57-2 Molecular Formula: C5H5ClN2 Formula Weight: 128.56 Melting Point: 45-48° MDL No.: MFCD00054434
Formule: C₅H₅ClN₂
Point de fusion: 45…48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054434
Numéro CAS: 13036-57-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité