2-Chloro-5-éthylpyrimidine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26856.06 H26856.14
H26856.06EA 89.8 EUR InStock
H26856.06 H26856.14
2-Chloro-5-éthylpyrimidine ≥98%
2-Chloro-5-éthylpyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 111196-81-7 Molecular Formula: C6H7ClN2 Formula Weight: 142.59 Storage Temperature: -30°C to -10°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.521 Boiling Point: 223° MDL No.: MFCD00799503
Formule: C₆H₇ClN₂
Point d'ébullition: 223 °C
Densité: 1.174
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00799503
Numéro CAS: 111196-81-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité