4,6-Dichloro-2-méthylpyrimidine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H50493.03 H50493.06
H50493.03EA 58.8 EUR InStock
H50493.03 H50493.06
4,6-Dichloro-2-méthylpyrimidine ≥97%
4,6-Dichloro-2-méthylpyrimidine
Purity: 97% CAS No.: 1780-26-3 Molecular Formula: C5H4Cl2N2 Formula Weight: 163.01 Melting Point: 41-45° UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00090472
Formule: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,01 g/mol
Point de fusion: 41…45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00090472
Numéro CAS: 1780-26-3
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité