Mercaptoacétate de méthyle 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
148885000 148881000
ACRO148885000EA 79.2 EUR InStock
ACRO148885000 ACRO148881000
Mercaptoacétate de méthyle 95%
Mercaptoacétate de méthyle
Formule: C₃H₆O₂S
Point d'ébullition: 156…159 °C (10 mmHg)
Point de fusion: –24 °C
Densité: 1.187 g/cm³
Point d'éclair: 56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004873
Numéro CAS: 2365-48-2
EINECS: 219-121-7
ONU: 1228
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4640 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité