Acide élaïdique
Fournisseur: Cayman Chemical
90250-100 90250-250 90250-50 90250-1
CAYM90250-100EA 43.9 EUR InStock
CAYM90250-100 CAYM90250-250 CAYM90250-50 CAYM90250-1
Acide élaïdique
Acide élaïdique
Formule: C₁₈H₃₄O₂
Numéro MDL: MFCD00063954
Numéro CAS: 112-79-8
EINECS: 204-006-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité