Lithium salicylate, tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
39356.14EA 45.2 EUR InStock
39356.14 39356.36 39356.22
Lithium salicylate, tech.
Lithium salicylate
Formule: C₇H₅LiO₃
MW: 144,06 g/mol
Point de fusion: Déc.
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045813
Numéro CAS: 552-38-5
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité