tert-Butanolate d'hafnium (IV) ≥99.9% (base métaux sauf Zr) (max. 0,5% Zr)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
41908.18EA 1640 EUR InStock
41908.18 41908.09 41908.04
tert-Butanolate d'hafnium (IV) ≥99.9% (base métaux sauf Zr) (max. 0,5% Zr)
tert-Butanolate d'hafnium (IV)
Formule: C₁₆H₃₆HfO₄
MW: 470,94 g/mol
Point d'ébullition: 90 °C (5 mmHg)
Point de fusion: 2 °C
Densité: 1,15
Point d'éclair: 28 °C (82 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070458
Numéro CAS: 2172-02-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité