Arsenic standard solution, 10,000 mg/L As in 5% nitric acid (de As) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Fournisseur: Thermo Scientific
14369.AD 14369.AE 14369.AP
14369.ADEA 93.3 EUR InStock
14369.AD 14369.AE 14369.AP
Arsenic standard solution, 10,000 mg/L As in 5% nitric acid (de As) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards d'arsenic
Molecular Formula: As in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085309
Certifications: Traçabilité NIST
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité