Barium standard solution, 10 mg/l Ba in 5% nitric acid (de Ba(NO₃)₂) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
45247.AEEA 82.5 EUR InStock
45247.AE
Barium standard solution, 10 mg/l Ba in 5% nitric acid (de Ba(NO₃)₂) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de baryum
Traçabilité NIST
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité