Solutions standard de plasma de cadmium, pour ICP, Specpure®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
13813.APEA 222 EUR InStock
13813.AP 14424.AP 13813.AD 13813.AE 14424.AE
Solutions standard de plasma de cadmium, pour ICP, Specpure®
Étalons Étalons cationiques Standards de cadmium
Molecular Formula: Cd in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010914
Certifications: Traçabilité NIST
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité