3-Phénylpyrazole pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.43855.0005EA 116 EUR InStock
8.43855.0005
3-Phénylpyrazole pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
3-Phénylpyrazole
Formule: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00159654
Numéro CAS: 2458-26-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité